Lackierer-Hosen, S817
Lieferant: Portwest
Portwest®
113-7575EA 35.3 EUR
113-7575 113-7576 113-7573 113-7574 113-7579 113-7577 113-7578
Lackierer-Hosen, S817
Arbeitskleidung
Moderne Lackierer-Hosen aus 100 % vorgeschrumpfter Baumwolle.
  • Kniepolstertaschen, Hüft- und Zollstocktaschen
  • Mehrlagige Oberschenkeltasche, Telefontasche
  • Rückseitiger Taillen-Gummibund
Gewicht: 305 g/m²