Polohemd, Naples B210
Lieferant: Portwest
Portwest®
PRTWB210HGRXXXLEA 11.4 EUR
PRTWB210HGRXXXL 113-6934 113-6901 113-6906 PRTWB210HGRL 113-6908 113-6935 PRTWB210HGRS 113-8490 113-6904 113-6926 113-6905 113-6932 113-8493 113-8492 113-6903 113-8483 113-6927 113-6918 113-8488 113-6931 113-6928 113-6916 113-6922 113-6925 113-6920 113-8484 113-6909 113-8482 113-6923 PRTWB210HGRXL 113-6897 113-6902 PRTWB210BKR4XL 113-6929 113-6921 PRTWB210HGRXXL 113-6898 PRTWB210BKR5XL 113-8486 113-8487 113-6900 PRTWB210HGRM 113-6907 113-6917 113-6924 113-6919 113-8489 113-8485 113-6933 113-6915 113-6899 113-6930 113-8491
Polohemd, Naples B210
Arbeitskleidung
Dieses robuste Polohemd besteht aus einem schweren Polyester-Baumwoll-Mix (65 % Polyester, 35 % Baumwolle), welcher sich weich anfühlt und einen hohen Tragekomfort bietet.
  • Kragen und Manschetten im Rippstrick
  • Knopfleiste mit drei passenden Knöpfen
Gewicht: 210 g/m²