Warnschutz-T-Shirts, Gardhar 2666
Lieferant: Sioen
113-7028EA 39.4 EUR
SIOE2666AMCFR1S SIOE2666AMCFR3XL SIOE2666AMCFR1M SIOE2666AMCFR1L SIOE2666AMCFR1XL SIOE2666AMCFR2XL
Warnschutz-T-Shirts, Gardhar 2666
Dieses leichte Shirt aus 100 % Sio-Cool® Polyesterpikee verfügt über einen Rundhals-Ausschnitt und kurze Ärmel. Es ist für die Maschinenwäsche bis zu 40 °C geeignet.
  • Robust, geschmeidig, mit abgesteppten Nähten
  • Verschweißtes, segmentiertes Reflektorband
  • Leitet Schweiß ab
  • Silberpartikel in Nanogröße: Permanent antimikrobielle Eigenschaften beseitigen alle Gerüche
Gewicht: 180 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (2-2), EN 13758-2 + A1 (UPF 50+)