Hautschutzsalbe, Travabon® light
Lieferant: Deb Stoko
115-1488EA 164 EUR
EVON32332 EVON32330
Hautschutzsalbe, Travabon® light
Hautschutzsalbe zum Schutz gegen hartnäckigen, ölhaltigen, nicht-wasserlöslichen Schmutz wie z. B. Öle, Farben, Graphit, Metallstaub, Klebstoffe und trockenen Staub.
  • Erleichtert die Reinigung der Haut dank der Emulgatoren zur Suspendierung von Schmutz
  • Erhöht die Grifffestigkeit der Hände mit Allantoin und Glycerin
  • Wasserlöslich, ohne Öl, Pigmente, Silikon oder Farbstoffe, parfümiert
Bestellinformation: Softflasche sollte nur mit Stoko® Vario® Spendern verwendet werden.