Flammhemmende Overalls, Bizweld BIZ 1
Lieferant: Portwest
BIZ1BGRL BIZ1BGRM BIZ1BGRS BIZ1BGRXL BIZ1BGRXXXL BIZ1BKRL BIZ1BKRM BIZ1BKRS BIZ1BKRXL BIZ1BKRXXL BIZ1BKRXXXL BIZ1ORRM BIZ1ORRS BIZ1ORRXL BIZ1ORRXXL BIZ1ORRXXXL BIZ1RBRL BIZ1RBRM BIZ1RBRS BIZ1RBRXL BIZ1RBRXXL BIZ1RBRXXXL BIZ1RERL BIZ1RERM BIZ1RERS BIZ1RERXL BIZ1RERXXL BIZ1RERXXXL BIZ1GRRL BIZ1GRRM BIZ1NARL BIZ1NARM BIZ1NARS BIZ1NARXL BIZ1NARXXL BIZ1NARXXXL BIZ1ORRL BIZ1NARXS
113-6942EA 76 EUR
113-6942 113-6943 113-6944 113-6945 113-6947 113-6948 113-6949 113-6950 113-6951 113-6952 113-6953 113-6967 113-6968 113-6969 113-6970 113-6971 113-6972 113-6973 113-6974 113-6975 113-6976 113-6977 113-6978 113-6979 113-6980 113-6981 113-6982 113-6983 113-6954 113-6955 113-6960 113-6961 113-6962 113-6963 113-6964 113-6965 113-6966 PRTWBIZ1NARXS
Flammhemmende Overalls, Bizweld BIZ 1
Arbeitskleidung
Dieser flammhemmende Schutzanzug eignet sich am besten zur Verwendung in der Schweißindustrie, mit ausgezeichnetem Schutz für Arbeiter, die extremer Hitze ausgesetzt sind. Aus Bizweld 330 Gewebe (100 % Baumwolldrell).
  • Großzügiger Schnitt bietet Tragekomfort und ermöglicht dem Träger ein unbehindertes Arbeiten
  • Seitentaschen mit Eingriff, Zollstocktasche, zwei Brusttaschen mit Klappen, Innentasche für Telefon
  • Verdeckte Druckknöpfe vorne
In vielen verschiedenen Farben erhältlich.
Zertifizierungen: EN ISO 11611 (Klasse 1, A1+A2), EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)