Schweißer-Winterparka, Flam
Lieferant: Fristads Kansas Group
113-08034EA 243 EUR
113-08034 113-08036 113-08035 113-08038 113-08037
Schweißer-Winterparka, Flam
Arbeitskleidung
Dieser Parka aus 75 % Baumwolle und 25 % Polyester verfügt über ein gestepptes Futter für optimalen Schutz gegen die Kälte. Ideal zum Schweißen in kalten und rauen Umgebungen.
  • Reißverschluss über die gesamte Länge und Knöpfe bis zur Kragenkante
  • Verstellbare, abnehmbare, gefütterte Kapuze
  • Zwei Brust- und Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • Zwei Innentaschen mit Knöpfen, eine mit Telefontasche und Öse für Kopfhörer
  • Elastische Manschetten, anpassbare Taille
Gewicht: 590 g/m²
Zertifizierungen: EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 11611 (A1 Klasse 1), EN 11612 (A1 B1 C1)