Flammhemmende Regenjacke, Baltero 9461
Lieferant: Sioen
Sio-Start® FR
113-7320EA 255 EUR
113-7320 113-7318 113-7317 113-7319 113-7316 113-7315
Flammhemmende Regenjacke, Baltero 9461
Arbeitskleidung
Diese wasser- und winddichte Jacke ist aus Sio-Start FR AST Material gefertigt, einem Polyester-Material mit FR-PU-Beschichtung + AST. Sie verfügt über ein festes, flammfestes Baumwollfutter und ein zusätzliches abnehmbares, flammfestes Fleece-Futter. Das Außenmaterial ist wasserabweisend, während die Beschichtung auf der Innenseite Feuchtigkeit anzieht und den Körper somit warm und trocken hält.
  • Sehr atmungsaktiv, geschmeidig, hohe Reißfestigkeit
  • Gerader Kragen mit einrollbarer Kapuze
  • Reißverschluss unter Klappe mit Klettverschluss
  • Zwei aufgesetzte Taschen, eine Napoleontasche
  • Engstellung der Ärmel durch Druckknöpfe
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 240 g/m²
Zertifizierungen: EN 13034 (Typ PB/6), EN 531 (A/B2/C1), EN 14116, EN 1149-5, EN 343 (3-3)