Warnschutz-Hosen, Essential Hi-Vis, Klasse 2
Lieferant: Fristads Kansas Group
Essential
113-07987EA 62.4 EUR
113-07987 113-07983 113-07977 113-07984 113-07978 113-07981 113-6396 113-07990 113-07982 113-07974 113-6397 113-07980 113-6400 113-07975 113-6399 113-07988 113-6398 113-07991 113-07979 113-07986 113-07976 113-07989 113-6395 113-07985
Warnschutz-Hosen, Essential Hi-Vis, Klasse 2
Arbeitskleidung
Diese Hosen aus 70 % Polyester und 30 % Baumwolle haben vier Reflektorstreifen um die Unterschenkel.
  • Zwei Seitentaschen, Gesäßtasche, Beintasche mit Telefontasche, D-Ring
  • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche sowie Knopf und Öse für Fahrtenmesser
  • Knietaschen
Gewicht: 300 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (3-2)