Flammhemmende Regenjacke, Warnschutz, Reaven 9462
Lieferant: Sioen
Sio-Start® FR
113-7321EA 245 EUR
113-7321 113-7326 113-7322 113-7328 113-7323 113-7325 113-7329 113-7327 113-7330 113-7332 113-7331 113-7324
Flammhemmende Regenjacke, Warnschutz, Reaven 9462
Arbeitskleidung
Diese wasser- und winddichte Jacke besteht aus antistatischem Sio-Start FR AST Material: 100 % Polyester-Material mit FR-PU-Beschichtung + AST. Darüber hinaus verfügt sie über ein festes, flammbeständiges Baumwollfutter und ein abnehmbares, flammfestes Fleece-Futter am Körper. Das Außenmaterial ist wasserabweisend, während die Beschichtung auf der Innenseite Feuchtigkeit anzieht und somit die Haut trocken hält.
  • Hohe Reißfestigkeit, überklebte Saumnähte
  • Gerader Kragen mit einrollbarer Kapuze
  • Reißverschluss unter Klappe mit Haftverschluss
  • Zwei aufgesetzte Taschen, Napoleontasche
  • Engstellung der Ärmel durch Druckknöpfe, elastische Zugkordel im Saum
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 250 g/m²
EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Typ PB/6), EN 14116 (Innenindex 3; Außenindex 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (3-2)
Nur abnehmbares Futter: EN 14058 (1XXXX)
Zertifizierungen: EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Typ PB/6), EN 14116 (Innenindex 3; Außenindex 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (3-2)
Nur abnehmbares Futter: EN 14058 (1XXXX)