Flammhemmende Thermoweste, Garnich 2578
Lieferant: Sioen
Siopor® FR
113-7024EA 129 EUR
113-7024 113-7023 113-7025 113-7020 113-7022 113-7021
Flammhemmende Thermoweste, Garnich 2578
Arbeitskleidung
Diese wind- und wasserdichte Weste ist aus antistatischem Siopor® FR AST Material gefertigt, einem Polyester-Material mit FR-PU-Beschichtung + AST. Die Außenseite ist wasserabweisend, während die Beschichtung auf der Innenseite Feuchtigkeit anzieht und so den Körper warm und trocken hält. Die Thermoweste verfügt außerdem über ein festes, gestepptes und flammfestes Baumwollfutter.
  • Guter Schutz vor Kälte
  • Kann mit einem Reißverschluss in andere Jacken eingesetzt werden
  • Gerader Kragen, Reißverschluss
  • Zwei aufgesetzte Taschen, zwei Ösen für Anstecker
  • Elastische Zugkordel im Saum
Rückenlänge: 75 cm
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN 13034 (Typ PB/6), EN 531 (A B1 C1), EN 533 (Index 3), EN 1149-5, EN 14058 (23XXX)