Kälteschutzhandschuhe, GL11
Lieferant: Portwest
112-2946EA 6.8 EUR
112-2946
Kälteschutzhandschuhe, GL11
Handschuhe
Diese Handschuhe mit klassischem Design bestehen aus hochwertigem Fleece (100 % Polyester), welches einen guten Schutz gegen die Kälte ermöglicht.
  • Greifauflagen auf Handfläche und Zeigefinger bieten zusätzliche Funktionalität
  • Elastischer Strickbund für verbesserte Passform
Gewicht: 316 g/m²