Tragbare Zähler für luftgetragene Partikel, MET One HHPC
Lieferant: Beckman Coulter
MET One
710-0980EA 2740 EUR
710-0980 710-0979 710-0982 710-0981
Tragbare Zähler für luftgetragene Partikel, MET One HHPC
Probenehmer Luftkeimsammler
Schnell Reinräume und kontrollierte Umgebungen ab ISO-Klasse 5 (FED STD-Klasse 100) überprüfen oder validieren. Die leicht ablesbare, hochauflösende Anzeige ist vollständig konfigurierbar, um nur die benötigten Daten in klarer, großer Schrift anzuzeigen. Mit nur 680 g ermöglicht das schlanke Design der MET One HHPC+ Geräte eine einhändige Bedienung. Perfekt für die mühelose Behebung von Filterlecks in Mini-Umgebungen und -Arbeitsstationen. Sparen Sie Analysezeit mit Vor-Ort-Prozessprofilierungen zur genauen Bestimmung von Partikelereignissen. Laden Sie mit Hilfe von gängigen Browsern (Internet Explorer®, Safari®, Firefox® usw.) über eine Ethernetverbindung nach Excel® herunter. Stecken Sie einen USB-Stick in das MET One HHPC+, um Ihre Partikeldaten direkt an einen PC zu übertragen. Stecken Sie ihn wie eine Kamera ein, und die Daten erscheinen in Excel®. Die optionale Ladehalterung bietet via Ethernet- oder USB-Kabel PC-Zugang zu Partikelzähldaten. Das Gerät ist immer vollständig geladen und einsatzbereit, wenn Sie es auf der Halterung im Reinraum lassen.
  • Einfach und schnell
  • Leicht und bequem
  • Visuelle Trenderfassung von Partikeln
  • Einfaches Herunterladen von Daten
Lieferumfang: Die Systeme werden mit Hartschalen-Transportkoffer (für HHPC 2+ optional), 110/240 V/12 VDC Universal-Netzteil/-Ladegerät, Nullzählungs-Ansaugfilter, Nullzählungs-Filteradapter und USB-A-zu-MINI-B-5P-Kabel (1,83 m) mit Ferrit geliefert. Das HHPC 6+ wird zudem mit Lade- und Kommunikationsstation ohne Ethernetkabel geliefert.