2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-methylthiazol 97%
|
Gefahr
|
H58657.06EA
318
EUR
H58657.06
2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-methylthiazol 97%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Formel:
C₁₀H₉BrN₂S Molekulargewicht: 269,16 g/mol Schmelzpunkt: 151…153 °C |
MDL Number:
MFCD00170268 CAS-Nummer: 65705-44-4 |