2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H58630.09EA 1230 EUR
H58630.09 H58630.04
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazol 97%
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Formel: C₈H₇N₃S
Molekulargewicht: 177,22
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218013
CAS-Nummer: 30235-27-9