4-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC18414DAEA
0
EUR
MAYBCC18414DA
MAYBCC18414.0001
MAYBCC18414EA
4-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
4-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
Formel:
C₉H₉N₃ Molekulargewicht: 159,1879 g/mol |
MDL Number:
MFCD00626298 CAS-Nummer: 17635-45-9 |