1-Dodecylboronsäurepinakolester ≥98%
H31186.03EA
54.8
EUR
H31186.03
H31186.06
1-Dodecylboronsäurepinakolester ≥98%
1-Dodecylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₃₇BO₂ Molekulargewicht: 296,31 g/mol Siedepunkt: 123 °C (0,2 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12546195 CAS-Nummer: 177035-82-4 |