4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52883.03EA 420 EUR
H52883.03 H52883.MD
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronsäure ≥98%
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BNO₄
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363743
CAS-Nummer: 871329-54-3