4-(Trifluormethylthio)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-(Bromomethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane
L19205.03 L19205.06 L19205.MD
L19205.03EA 77.7 EUR
L19205.03 L19205.06 L19205.MD
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid ≥97%
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid
Formel: C₈H₆BrF₃S
Molekulargewicht: 271,10 g/mol
Siedepunkt: 115…118 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129189
CAS-Nummer: 21101-63-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II