3-Chlor-5-methylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H53179.03EA
296
EUR
H53179.03
3-Chlor-5-methylphenylboronsäure ≥98%
3-Chlor-5-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ Molekulargewicht: 170,40 g/mol Schmelzpunkt: 235…238 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027241 CAS-Nummer: 913836-14-3 |