3-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52989.03EA 312 EUR
H52989.03 H52989.MD
3-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
3-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BF₃O₃
Molekulargewicht: 233,98 g/mol
Schmelzpunkt: 173…176 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056361
CAS-Nummer: 871332-96-6