4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52524.MDEA 154 EUR
H52524.MD H52524.03
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BF₃O₃
Molekulargewicht: 233,98
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363789
CAS-Nummer: 871329-83-8