4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL666912-1GEA
77
EUR
SIAL666912-1G
SIAL666912-5G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molekulargewicht: 219,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095346 CAS-Nummer: 313546-16-6 |