Piperidin-[D11] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL448141-1GEA 332 EUR
SIAL448141-1G
Piperidin-[D11] (98% D), Sigma-Aldrich®
Piperidin-[D11]
Formel: C₅D₁₁N
CAS-Nummer: 143317-90-2