Methylmagnesiumchlorid ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL189901-100MLEA 59 EUR
SIAL189901-100ML SIAL189901-800ML SIAL189901-8L
Methylmagnesiumchlorid ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Methylmagnesium chloride
Formel: CH₃ClMg
Molekulargewicht: 74,79 g/mol
MDL Number: MFCD00000468
CAS-Nummer: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN-Nummer: 3399
ADR: 4.3,II