Scandium(III)perchlorat 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL444146-5GEA 248 EUR
SIAL444146-5G
Scandium(III)perchlorat 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Scandium(III) perchlorate
Formel: Cl₃O₁₂Sc
Molekulargewicht: 451,42 (343,30 anhy)
EINECS: 237-914-6