Scandium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
40579.NAEA
110
EUR
40579.NA
Scandium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Scandium(III) perchlorate
Formel:
Cl₃O₁₂Sc Molekulargewicht: 451,42 g/mol (343,30 anhy) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
EINECS:
237-914-6 ADR: 5.1,II |