Ebselen
Lieferant: Enzo Life Sciences
|
Gefahr
|
ALEXALX270097M025EA
153
EUR
ALEXALX270097M025
ALEXALX270097M005
Ebselen
Ebselen
Formel:
C₁₃H₉NOSe Molekulargewicht: 274,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00210937 CAS-Nummer: 60940-34-3 UN-Nummer: 3283 ADR: 6.1,III |