Ebselen
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
J63190.MAEA 105 EUR
J63190.MA
Ebselen
Ebselen
Formel: C₁₃H₉NOSe
Molekulargewicht: 274,20
Schmelzpunkt: 180…181 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00210937
CAS-Nummer: 60940-34-3
UN-Nummer: 3283
ADR: 6.1,III