Ebselen, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
324483-5EA
143
EUR
324483-5
Ebselen, Millipore®
Ebselen
Formel:
C₁₃H₉NOSe Molekulargewicht: 274,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00210937 CAS-Nummer: 60940-34-3 UN-Nummer: 3283 ADR: 6.1,III |