Ebselen
Lieferant: Cayman Chemical
|
Gefahr
|
CAYM70530-25EA
95
EUR
CAYM70530-25
CAYM70530-5
CAYM70530-100
CAYM70530-50
Ebselen
Ebselen
Formel:
C₁₃H₉NOSe Molekulargewicht: 274,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00210937 CAS-Nummer: 60940-34-3 UN-Nummer: 3283 ADR: 6.1,III |