trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B21742.30EA
592
EUR
B21742.30
B21742.09
B21742.18
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 97%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 157,21 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001466 CAS-Nummer: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 |