trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
Lieferant: EDQM
EDQMT1810000EA
235
EUR
EDQMT1810000
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 157,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001466 CAS-Nummer: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 |