trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
Lieferant: U.S. Pharmacopeia
USPH1672745EA 353 EUR
USPH1672745
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molekulargewicht: 157,21 g/mol
MDL Number: MFCD00001466
CAS-Nummer: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2