1,4-Dioxen ≥98%
|
Gefahr
|
H33597.06EA
216
EUR
H33597.06
1,4-Dioxen ≥98%
1,4-Dioxen
Formel:
C₄H₆O₂ Molekulargewicht: 86,09 g/mol Siedepunkt: 94…96 °C Dichte: 1,08 Flammpunkt: 1 °C (34 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082537 CAS-Nummer: 543-75-9 ADR: 3,II |