Tetramethytetraselenafulvalen 97%
|
Gefahr
|
ACRO346502500EA
223
EUR
ACRO346502500
ACRO346500500
Tetramethytetraselenafulvalen 97%
Tetramethytetraselenafulvalen
Formel:
C₁₀H₁₂Se₂ Schmelzpunkt: 265…270 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011507 CAS-Nummer: 55259-49-9 UN-Nummer: 3283 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to violet Crystalline powder |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
NMR (1H-NMR) | ≥96.0 % |