Tetrathiafulvalen 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO179410010EA 188 EUR
ACRO179410010 ACRO179412500
Tetrathiafulvalen 99+%
Tetrathiafulvalen
Formel: C₆H₄S₄
Molekulargewicht: 204,356 g/mol
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005492
CAS-Nummer: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
GC ≥99.0 %