Tetrathiafulvalen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19229.03EA
168
EUR
L19229.03
L19229.MD
Tetrathiafulvalen ≥97%
Tetrathiafulvalen
Formel:
C₆H₄S₄ Molekulargewicht: 204,356 g/mol Schmelzpunkt: 116…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005492 CAS-Nummer: 31366-25-3 EINECS: 250-593-7 |