Tetrathiafulvalen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL183180-1GEA
271
EUR
SIAL183180-1G
SIAL183180-250MG
Tetrathiafulvalen, Sigma-Aldrich®
Tetrathiafulvalen
Formel:
C₆H₄S₄ Molekulargewicht: 204,356 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005492 CAS-Nummer: 31366-25-3 EINECS: 250-593-7 |