Furfuryldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW314609-250G-KEA
330
EUR
SIALW314609-250G-K
SIALW314609-100G-K
SIALW314609-1KG-K
Furfuryldisulfid, Sigma-Aldrich®
Furfuryldisulfid
Formel:
C₁₀H₁₀O₂S₂ Molekulargewicht: 226,3152 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010082 CAS-Nummer: 4437-20-1 EINECS: 224-649-6 |