Difurfurylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bis(furan-2-ylmethyl)sulphane
M-Clarity™ quality level = MQ300
W323802-100G W323802-1KG W323802-25G W323802-SAMPLE
SIALW323802-100GEA 381 EUR
SIALW323802-100G SIALW323802-1KG SIALW323802-25G SIALW323802-SAMPLE
Difurfurylsulfid, Sigma-Aldrich®
Difurfurylsulfid
Formel: C₁₀H₁₀O₂S
Molekulargewicht: 194,2500 g/mol
MDL Number: MFCD00010081
CAS-Nummer: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3