Essigsäureanhydrid-[D6] (98,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO174670050EA 294 EUR
ACRO174670050
Essigsäureanhydrid-[D6] (98,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Essigsäureanhydrid-[D6]
Formel: C₄D₆O₃
Dichte: 1,14 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044225
CAS-Nummer: 16649-49-3
EINECS: 240-697-0
UN-Nummer: 1715
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥98.0 %
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %