Essigsäureanhydrid-[D6] (99% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL175641-1GEA
75.9
EUR
SIAL175641-1G
SIAL175641-5G
Essigsäureanhydrid-[D6] (99% D), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[D6]
Formel:
C₄D₆O₃ |
MDL Number:
MFCD00044225 CAS-Nummer: 16649-49-3 EINECS: 240-697-0 UN-Nummer: 1715 ADR: 8,II |