2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L07630.06EA 180 EUR
L07630.06 L07630.03
2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Piperidinyl)phenol
Formel: C₁₁H₁₅NO
Schmelzpunkt: 73…76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051687
CAS-Nummer: 65195-20-2