3-(1-Piperidinyl)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBS12998.1EA
0
EUR
MAYBS12998.1
MAYBS12998.250
3-(1-Piperidinyl)phenol
3-(1-Piperidinyl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₅NO Molekulargewicht: 177,2429 g/mol |
MDL Number:
MFCD00053001 CAS-Nummer: 27292-50-8 |