2-Amino-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL402028-1GEA 140 EUR
SIAL402028-1G
2-Amino-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-formylchromon
Formel: C₁₀H₇NO₃
MDL Number: MFCD00191735
CAS-Nummer: 61424-76-8