6-Fluor-3-formylchromon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32857.03EA
29.9
EUR
H32857.03
6-Fluor-3-formylchromon ≥97%
6-Fluor-3-formylchromon
Formel:
C₁₀H₅FO₃ Molekulargewicht: 192,15 g/mol Schmelzpunkt: 155…160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00139060 CAS-Nummer: 69155-76-6 |