2,5-Furandicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H28718.06EA
306
EUR
H28718.06
H28718.03
2,5-Furandicarbonsäure ≥98%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formel:
C₆H₄O₅ Molekulargewicht: 156,09 g/mol Schmelzpunkt: >310 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016582 CAS-Nummer: 3238-40-2 EINECS: 221-800-8 |