2,5-Furandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL722081-5GEA 224 EUR
SIAL722081-5G
2,5-Furandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₄O₅
Molekulargewicht: 156,09 g/mol
MDL Number: MFCD00016582
CAS-Nummer: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8