Furfuryl-methyldisulfid zur Synthese

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43860.0005EA 68.1 EUR
8.43860.0005 8.43860.0025
Furfuryl-methyldisulfid zur Synthese
Furfuryl-methyldisulfid
Formel: C₆H₈OS₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012326
CAS-Nummer: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR