Furfuryl-methyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW336203-100G-KEA 148 EUR
SIALW336203-100G-K SIALW336203-1KG-K
Furfuryl-methyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Furfuryl-methyldisulfid
Formel: C₆H₈OS₂
MDL Number: MFCD00012326
CAS-Nummer: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7